Tisk…
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxy-3-chloro-5-fluoropyridine, 3-Chloro-5-fluoropicolinic acid
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 2280 CZK
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,545 g/mol
Bod tání: 142…144 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185822
CAS číslo: 128073-01-8