Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 1370 CZK
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,994 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774089
CAS číslo: 887583-90-6