Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 2650 CZK
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₆F₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18909663
CAS číslo: 1298094-29-7
UN: 1993
ADR: 3,II