Tisk…
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-5-fluoropicolinonitrile, 3-Chloro-2-cyano-5-fluoropyridine
PC49019-100MG PC49019-250MG PC49019-1G
APOSPC49019-100MGEA 4770 CZK
APOSPC49019-100MG APOSPC49019-250MG APOSPC49019-1G
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂ClFN₂
MW: 156.545 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255335
CAS číslo: 950670-25-4