Tisk…
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49018-1G PC49018-250MG PC49018-100MG
APOSPC49018-1GEA 622 CZK
APOSPC49018-1G APOSPC49018-250MG APOSPC49018-100MG
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185350
CAS číslo: 1214326-94-9