Tisk…
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49016-25G PC49016-5G
APOSPC49016-25GEA 39020 CZK
APOSPC49016-25G APOSPC49016-5G
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene
Vzorec: C₂H₂ClF
Bod varu: 15…15,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461574
CAS číslo: 2268-31-7
UN: 3161
ADR: 2.1,