Tisk…
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49012-1G PC49012-5G PC49012-250MG
APOSPC49012-1GEA 2900 CZK
APOSPC49012-1G APOSPC49012-5G APOSPC49012-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Vzorec: C₃H₅F₃O₂
Bod varu: 87…88 °C (25 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183521
CAS číslo: 431-39-0