Tisk…
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49010-1G PC49010-250MG
APOSPC49010-1GEA 3310 CZK
APOSPC49010-1G APOSPC49010-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071065
CAS číslo: 1257535-02-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III