Tisk…
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 622 CZK
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12407090
CAS číslo: 103977-79-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III