3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-4-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-2-bromo-3-fluoroanisole
PC49008-1G
PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA
7940
CZK
APOSPC49008-1G
APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec:
C₇H₇BrFNO MW: 220.039 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18071064 CAS číslo: 1257535-12-8 |