Tisk…
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49007-1G PC49007-250MG
APOSPC49007-1GEA 12600 CZK
APOSPC49007-1G APOSPC49007-250MG
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071063
CAS číslo: 1093951-76-8