2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC49006-1G
PC49006-250MG
APOSPC49006-1GEA
4470
CZK
APOSPC49006-1G
APOSPC49006-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₃ MW: 250,022 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18071062 CAS číslo: 1257535-01-5 |