6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC49005-1G
PC49005-5G
APOSPC49005-1GEA
2240
CZK
APOSPC49005-1G
APOSPC49005-5G
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Vzorec:
C₆H₅BrFNO MW: 206,012 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18071061 CAS číslo: 1257535-00-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |