Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49004-1G PC49004-5G PC49004-25G
APOSPC49004-1GEA 787 CZK
APOSPC49004-1G APOSPC49004-5G APOSPC49004-25G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
Bod tání: 65…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071060
CAS číslo: 103979-08-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III