Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3,4-diamino-1-fluorobenzene
PC49003-1G PC49003-5G PC49003-250MG
APOSPC49003-1GEA 1160 CZK
APOSPC49003-1G APOSPC49003-5G APOSPC49003-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071059
CAS číslo: 1257535-06-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III