Tisk…
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48999-1G PC48999-250MG
APOSPC48999-1GEA 1660 CZK
APOSPC48999-1G APOSPC48999-250MG
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Vzorec: C₈H₂BrF₂NO₃
MW: 278,007 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31710612
CAS číslo: 2366994-39-8