Tisk…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48961-1G PC48961-250MG
APOSPC48961-1GEA 16340 CZK
APOSPC48961-1G APOSPC48961-250MG
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₇BF₄O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1254118-45-0