Tisk…
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48952-1G PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA 16340 CZK
APOSPC48952-1G APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2135861-24-2