Tisk…
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-2-thiourea
PC4895-1G PC4895-500MG
APOSPC4895-1GEA 16800 CZK
APOSPC4895-1G APOSPC4895-500MG
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Vzorec: C₁₁H₁₃FN₂O₂S
MW: 256.297 g/mol
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975556
CAS číslo: 338773-28-7