Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48936-1G
PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA
19010
CZK
APOSPC48936-1G
APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₅BrClFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28733929 CAS číslo: 1804897-28-6 |