Tisk…
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48932-1G PC48932-500MG PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA 8010 CZK
APOSPC48932-1G APOSPC48932-500MG APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12911481
CAS číslo: 1105510-11-9