5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48931-1G
PC48931-250MG
PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA
4140
CZK
APOSPC48931-1G
APOSPC48931-250MG
APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₂BrF₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756771 CAS číslo: 212631-85-1 |