Tisk…
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48924-1G PC48924-250MG
APOSPC48924-1GEA 16340 CZK
APOSPC48924-1G APOSPC48924-250MG
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
MW: 233,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32070713
CAS číslo: 1204574-95-7