Tisk…
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48923-1G PC48923-250MG
APOSPC48923-1GEA 17990 CZK
APOSPC48923-1G APOSPC48923-250MG
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11650724
CAS číslo: 85338-72-3