Tisk…
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 16340 CZK
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₄S
MW: 247,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21817646
CAS číslo: 1534724-80-5