Tisk…
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48921-1G PC48921-250MG
APOSPC48921-1GEA 4770 CZK
APOSPC48921-1G APOSPC48921-250MG
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09040991
CAS číslo: 381229-72-7