Tisk…
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48919-1G PC48919-5G
APOSPC48919-1GEA 622 CZK
APOSPC48919-1G APOSPC48919-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
6-Amino-2,3-difluorophenol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145.107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094310
CAS číslo: 115551-33-2