Tisk…
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48917-1G PC48917-250MG
APOSPC48917-1GEA 17760 CZK
APOSPC48917-1G APOSPC48917-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₅F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31759999
CAS číslo: 1453070-24-0