Tisk…
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48836-1G PC48836-250MG
APOSPC48836-1GEA 17990 CZK
APOSPC48836-1G APOSPC48836-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2090828-54-7