Tisk…
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48810-1G PC48810-250MG PC48810-5G
APOSPC48810-1GEA 14290 CZK
APOSPC48810-1G APOSPC48810-250MG APOSPC48810-5G
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204171
CAS číslo: 773134-13-7