Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48806-1G PC48806-250MG PC48806-5G
APOSPC48806-1GEA 1670 CZK
APOSPC48806-1G APOSPC48806-250MG APOSPC48806-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28156435
CAS číslo: 161424-78-8