2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48802-1G
PC48802-250MG
PC48802-5G
APOSPC48802-1GEA
14980
CZK
APOSPC48802-1G
APOSPC48802-250MG
APOSPC48802-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O₂ MW: 251.025 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31635696 CAS číslo: 1782342-72-6 |