1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48801-1G
PC48801-250MG
PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA
16470
CZK
APOSPC48801-1G
APOSPC48801-250MG
APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Vzorec:
C₇H₄BrF₂I Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18391108 CAS číslo: 1261775-78-3 |