Tisk…
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48798-1G PC48798-250MG
APOSPC48798-1GEA 14390 CZK
APOSPC48798-1G APOSPC48798-250MG
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate
Vzorec: C₆H₇ClF₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24477415
CAS číslo: 933772-60-2