Tisk…
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48797-1G PC48797-250MG
APOSPC48797-1GEA 2150 CZK
APOSPC48797-1G APOSPC48797-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₂₀FNO₂
MW: 205,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30378948
CAS číslo: 942275-75-4