Tisk…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48796-1G PC48796-250MG PC48796-5G
APOSPC48796-1GEA 7410 CZK
APOSPC48796-1G APOSPC48796-250MG APOSPC48796-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31742296
CAS číslo: 2365420-17-1