2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,5-Dichloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC48795-1G
PC48795-5G
PC48795-25G
APOSPC48795-1GEA
8870
CZK
APOSPC48795-1G
APOSPC48795-5G
APOSPC48795-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole
Vzorec:
C₇H₅Cl₂FO MW: 195,018 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28785944 CAS číslo: 54300-72-0 |