Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC48788-1G PC48788-250MG
APOSPC48788-1GEA 3910 CZK
APOSPC48788-1G APOSPC48788-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃O
MW: 265.027 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31726320
CAS číslo: 2379918-32-6
UN: 1993
ADR: 3 III