3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC48787-1G
PC48787-250MG
PC48787-5G
APOSPC48787-1GEA
3270
CZK
APOSPC48787-1G
APOSPC48787-250MG
APOSPC48787-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec:
C₉H₄BrF₃O MW: 265,027 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31726319 CAS číslo: 2366994-52-5 UN: 1993 ADR: 3,III |