Tisk…
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48784-1G PC48784-250MG
APOSPC48784-1GEA 4140 CZK
APOSPC48784-1G APOSPC48784-250MG
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Vzorec: C₉H₇ClF₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30726053
CAS číslo: 1823182-85-9