2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48783-1G
PC48783-250MG
PC48783-5G
APOSPC48783-1GEA
4470
CZK
APOSPC48783-1G
APOSPC48783-250MG
APOSPC48783-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16988116 CAS číslo: 175354-56-0 |