Tisk…
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48782-1G PC48782-250MG
APOSPC48782-1GEA 6220 CZK
APOSPC48782-1G APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27946933
CAS číslo: 198967-27-0