Tisk…
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48781-1G PC48781-250MG
APOSPC48781-1GEA 9560 CZK
APOSPC48781-1G APOSPC48781-250MG
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Vzorec: C₆H₅F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01459879
CAS číslo: 78018-17-4