Tisk…
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48780-1G PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA 4570 CZK
APOSPC48780-1G APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₃N₃O₄
MW: 261,114 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17168414
CAS číslo: 35213-02-6