Tisk…
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48779-1G PC48779-250MG
APOSPC48779-1GEA 10060 CZK
APOSPC48779-1G APOSPC48779-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954857
CAS číslo: 16499-58-4