Tisk…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 14060 CZK
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₄F₆O
MW: 230,107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31629891
CAS číslo: 2244085-32-1