Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48771-1G PC48771-5G PC48771-250MG
APOSPC48771-1GEA 12200 CZK
APOSPC48771-1G APOSPC48771-5G APOSPC48771-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄ClFIN
MW: 271.459 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31629890
CAS číslo: 2091569-03-6