Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Bis(trifluoromethyl)-1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-6-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4877-100G
PC4877-25G
PC4877-5G
APOSPC4877-100GEA
13030
CZK
APOSPC4877-100G
APOSPC4877-25G
APOSPC4877-5G
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Vzorec:
C₁₀F₂₀ Bod varu: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972337 CAS číslo: 155609-20-4 |