Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC48769-5G
APOSPC48769-5GEA 1410 CZK
APOSPC48769-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254,441 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024826
CAS číslo: 1311197-88-2