Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48765-1G PC48765-250MG
APOSPC48765-1GEA 6720 CZK
APOSPC48765-1G APOSPC48765-250MG
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆HClF₄O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409089
CAS číslo: 776-09-0
UN: 3265
ADR: 8,III